Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0605R-A680
BOSSBS-0605R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0605R-A680
Anti-IL-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Produced by T-cells in response to antigenic or mitogenic stimulation, this protein is required for T-cell proliferation and other activities crucial to regulation of the immune response. Can stimulate B-cells, monocytes, lymphokine-activated killer cells, natural killer cells, and glioma cells.

Type: Primary
Antigen: IL-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-110/153
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité