Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADIPOR1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0610R-FITC
BOSSBS-0610R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0610R-FITC
Anti-ADIPOR1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Receptor for globular and full-length adiponectin (APM1), an essential hormone secreted by adipocytes that acts as an antidiabetic. Probably involved in metabolic pathways that regulate lipid metabolism such as fatty acid oxidation. Mediates increased AMPK, PPARA ligand activity, fatty acid oxidation and glucose uptake by adiponectin. Has some high-affinity receptor for globular adiponectin but low-affinity receptor for full-length adiponectin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADIPOR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité