Anti-BTLA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-0624R-A647
BOSSBS-0624R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0624R-A647
Anti-BTLA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
B and T lymphocyte attenuator (BTLA), an immunoglobulin domain-containing glycoprotein with two immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs. BTLA is not expressed by naive T cells, but it is induced during activation and remains expressed on T helper type 1 (T(H)1) but not T(H)2 cells. Crosslinking BTLA with antigen receptors induces its tyrosine phosphorylation and association with the Src homology domain 2 (SH2)-containing protein tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2, and attenuates production of interleukin 2 (IL-2). BTLA-deficient T cells show increased proliferation, and BTLA-More Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-0624R-A647
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité