Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD272 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0624R-A750
BOSSBS-0624R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0624R-A750
Anti-CD272 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
B and T lymphocyte attenuator (BTLA), an immunoglobulin domain-containing glycoprotein with two immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs. BTLA is not expressed by naive T cells, but it is induced during activation and remains expressed on T helper type 1 (T(H)1) but not T(H)2 cells. Crosslinking BTLA with antigen receptors induces its tyrosine phosphorylation and association with the Src homology domain 2 (SH2)-containing protein tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2, and attenuates production of interleukin 2 (IL-2). BTLA-deficient T cells show increased proliferation, and BTLA-deficient mice have increased specific antibody responses and enhanced sensitivity to experimental autoimmune encephalomyelitis. B7x, a peripheral homolog of B7, is a ligand of BTLA. Thus, BTLA is a third inhibitory receptor on T lymphocytes with similarities to cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4) and programmed death 1 (PD-1).

Type: Primary
Antigen: CD272
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 221-289/289
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité