Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TXLNG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0631R-A750
BOSSBS-0631R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0631R-A750
Anti-TXLNG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the taxilin family. The encoded protein binds to the C-terminal coiled-coil region of syntaxin family members 1A, 3A and 4A, and may play a role in intracellular vesicle trafficking. This gene is up-regulated by lipopolysaccharide and the gene product may be involved in cell cycle regulation. The related mouse protein was also shown to inhibit activating transcription factor 4-mediated transcription and thus regulate bone mass accrual. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: TXLNG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 466-528/528
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité