Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gamma-taxilin Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0631R-FITC
BOSSBS-0631R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0631R-FITC
Anti-Gamma-taxilin Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
This gene encodes a member of the taxilin family. The encoded protein binds to the C-terminal coiled-coil region of syntaxin family members 1A, 3A and 4A, and may play a role in intracellular vesicle trafficking. This gene is up-regulated by lipopolysaccharide and the gene product may be involved in cell cycle regulation. The related mouse protein was also shown to inhibit activating transcription factor 4-mediated transcription and thus regulate bone mass accrual. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gamma-taxilin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité