Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0633R-CY5
BOSSBS-0633R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0633R-CY5
Anti-CDK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Ser/Thr-kinase component of cyclin D-CDK4 (DC) complexes that phosphorylate and inhibit members of the retinoblastoma (RB) protein family including RB1 and regulate the cell-cycle during G(1)/S transition. Phosphorylation of RB1 allows dissociation of the transcription factor E2F from the RB/E2F complexes and the subsequent transcription of E2F target genes which are responsible for the progression through the G(1) phase. Hypophosphorylates RB1 in early G(1) phase. Cyclin D-CDK4 complexes are major integrators of various mitogenenic and antimitogenic signals. Also phosphorylates SMAD3 in a cell-cycle-dependent manner and represses its transcriptional activity. Component of the ternary complex, cyclin D/CDK4/CDKN1B, required for nuclear translocation and activity of the cyclin D-CDK4 complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK4
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité