Anti-Aquaporin 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0634R-A680
BOSSBS-0634R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0634R-A680
Anti-Aquaporin 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Forms a water-specific channel. Osmoreceptor which regulates body water balance and mediates water flow within the central nervous system.
Type: Primary
Antigen: Aquaporin 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 271-323/323
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité