Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM21 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0635R
BOSSBS-0635REA 717 EUR InStock
BOSSBS-0635R
Anti-TRIM21 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase whose activity is dependent on E2 enzymes, UBE2D1, UBE2D2, UBE2E1 and UBE2E2. Forms a ubiquitin ligase complex in cooperation with the E2 UBE2D2 that is used not only for the ubiquitination of USP4 and IKBKB but also for its self-ubiquitination. Component of cullin-RING-based SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complexes such as SCF(SKP2)-like complexes. A TRIM21-containing SCF(SKP2)-like complex is shown to mediate ubiquitination of CDKN1B ('Thr-187' phosphorylated-form), thereby promoting its degradation by the proteasome. Monoubiquitinates IKBKB that will negatively regulates Tax-induced NF-kappa-B signaling. Negatively regulates IFN-beta production post-pathogen recognition by polyubiquitin-mediated degradation of IRF3. Mediates the ubiquitin-mediated proteasomal degradation of IgG1 heavy chain, which is linked to the VCP-mediated ER-associated degradation (ERAD) pathway. Promotes IRF8 ubiquitination, which enhanced the ability of IRF8 to stimulate cytokine genes transcription in macrophages. Plays a role in the regulation of the cell cycle progression. Enhances the decapping activity of DCP2. Exists as a ribonucleoprotein particle present in all mammalian cells studied and composed of a single polypeptide and one of four small RNA molecules. At least two isoforms are present in nucleated and red blood cells, and tissue specific differences in RO/SSA proteins have been identified. The common feature of these proteins is their ability to bind HY RNAs.2.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TRIM21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité