Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA4 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Bioss
BS-0641R-PE
BOSSBS-0641R-PEEA 936 EUR InStock
BOSSBS-0641R-PE
Anti-ITGA4 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Integrins alpha-4/beta-1 (VLA-4) and alpha-4/beta-7 are receptors for fibronectin. They recognize one or more domains within the alternatively spliced CS-1 and CS-5 regions of fibronectin. They are also receptors for VCAM1. Integrin alpha-4/beta-1 recognizes the sequence Q-I-D-S in VCAM1. Integrin alpha-4/beta-7 is also a receptor for MADCAM1. It recognizes the sequence L-D-T in MADCAM1. On activated endothelial cells integrin VLA-4 triggers homotypic aggregation for most VLA-4-positive leukocyte cell lines. It may also participate in cytolytic T-cell interactions with target cells.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: ITGA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité