Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTP4A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0644R-CY5
BOSSBS-0644R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0644R-CY5
Anti-PTP4A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to a small class of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are cell signaling molecules that play regulatory roles in a variety of cellular processes. PTPs in this class contain a protein tyrosine phosphatase catalytic domain and a characteristic C-terminal prenylation motif. This PTP has been shown to primarily associate with plasmic and endosomal membrane through its C-terminal prenylation. This PTP was found to interact with the beta-subunit of Rab geranylgeranyltransferase II (beta GGT II), and thus may function as a regulator of GGT II activity. Overexpression of this gene in mammalian cells conferred a transformed phenotype, which suggested its role in tumorigenesis. Alternatively spliced transcript variants have been described. Related pseudogenes exist on chromosomes 11, 12 and 17. [provided by RefSeq, Aug 2010]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTP4A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité