Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0647R-A680
BOSSBS-0647R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0647R-A680
Anti-CD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Integral membrane glycoprotein that plays an essential role in the immune response and serves multiple functions in responses against both external and internal offenses. In T-cells, functions primarily as a coreceptor for MHC class II molecule:peptide complex. The antigens presented by class II peptides are derived from extracellular proteins while class I peptides are derived from cytosolic proteins. Interacts simultaneously with the T-cell receptor (TCR) and the MHC class II presented by antigen presenting cells (APCs). In turn, recruits the Src kinase LCK to the vicinity of the TCR-CD3 complex. LCK then initiates different intracellular signaling pathways by phosphorylating various substrates ultimately leading to lymphokine production, motility, adhesion and activation of T-helper cells. In other cells such as macrophages or NK cells, plays a role in differentiation/activation, cytokine expression and cell migration in a TCR/LCK-independent pathway. Participates in the development of T-helper cells in the thymus and triggers the differentiation of monocytes into functional mature macrophages.

Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 385-457/457
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité