Anti-CD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0647R-CY5
BOSSBS-0647R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0647R-CY5
Anti-CD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Accessory protein for MHC class-II antigen/T-cell receptor interaction. May regulate T-cell activation.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité