Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD68 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0649R-HRP
BOSSBS-0649R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0649R-HRP
Anti-CD68 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Could play a role in phagocytic activities of tissue macrophages, both in intracellular lysosomal metabolism and extracellular cell-cell and cell-pathogen interactions. Binds to tissue- and organ-specific lectins or selectins, allowing homing of macrophage subsets to particular sites. Rapid recirculation of CD68 from endosomes and lysosomes to the plasma membrane may allow macrophages to crawl over selectin-bearing substrates or other cells.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CD68
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité