Anti-ABCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-0657R-CY7
BOSSBS-0657R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0657R-CY7
Anti-ABCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Mediates export of organic anions and drugs from the cytoplasm. Mediates ATP-dependent transport of glutathione and glutathione conjugates, leukotriene C4, estradiol-17-beta-o-glucuronide, methotrexate, antiviral drugs and other xenobiotics. Confers resistance to anticancer drugs. Hydrolyzes ATP with low efficiency.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ABCC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité