Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCND3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0660R-CY3
BOSSBS-0660R-CY3EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0660R-CY3
Anti-CCND3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Regulatory component of the cyclin D3-CDK4 (DC) complex that phosphorylates and inhibits members of the retinoblastoma (RB) protein family including RB1 and regulates the cell-cycle during G(1)/S transition. Phosphorylation of RB1 allows dissociation of the transcription factor E2F from the RB/E2F complex and the subsequent transcription of E2F target genes which are responsible for the progression through the G(1) phase. Hypophosphorylates RB1 in early G(1) phase. Cyclin D-CDK4 complexes are major integrators of various mitogenenic and antimitogenic signals. Also substrate for SMAD3, phosphorylating SMAD3 in a cell-cycle-dependent manner and repressing its transcriptional activity. Component of the ternary complex, cyclin D3/CDK4/CDKN1B, required for nuclear translocation and activity of the cyclin D-CDK4 complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCND3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité