Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIWIL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0665R-CY3
BOSSBS-0665R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0665R-CY3
Anti-PIWIL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Plays a central role during gametogenesis by repressing transposable elements and preventing their mobilization, which is essential for the germline integrity. Acts via the piRNA metabolic process, which mediates the repression of transposable elements during meiosis by forming complexes composed of piRNAs and Piwi proteins and govern the methylation and subsequent repression of transposons. Directly binds methylated piRNAs, a class of 24 to 3 nucleotide RNAs that are generated by a Dicer-independent mechanism and are primarily derived from transposons and other repeated sequence elements. Besides their function in transposable elements repression, piRNAs are probably involved in other processes during meiosis such as translation regulation (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PIWIL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité