Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fibronectin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0666R-A680
BOSSBS-0666R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0666R-A680
Anti-Fibronectin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Fibronectins bind cell surfaces and various compounds including collagen, fibrin, heparin, DNA, and actin. Fibronectins are involved in cell adhesion, cell motility, opsonization, wound healing, and maintenance of cell shape healing, and maintenance of cell shape. Involved in osteoblast compaction through the fibronectin fibrillogenesis cell-mediated matrix assembly process, essential for osteoblast mineralisation. Participates in the regulation of type I collagen deposition by osteoblasts. Anastellin binds fibronectin and induces fibril formation. This fibronectin polymer, named superfibronectin, exhibits enhanced adhesive properties. Both anastellin and superfibronectin inhibit tumor growth, angiogenesis and metastasis. Anastellin activates p38 MAPK and inhibits lysophospholipid signaling (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Fibronectin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1201-1300/2386
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité