Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0666R-CY3
BOSSBS-0666R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0666R-CY3
Anti-FN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Fibronectins bind cell surfaces and various compounds including collagen, fibrin, heparin, DNA, and actin. Fibronectins are involved in cell adhesion, cell motility, opsonization, wound healing, and maintenance of cell shape healing, and maintenance of cell shape. Involved in osteoblast compaction through the fibronectin fibrillogenesis cell-mediated matrix assembly process, essential for osteoblast mineralization. Participates in the regulation of type I collagen deposition by osteoblasts. Anastellin binds fibronectin and induces fibril formation. This fibronectin polymer, named superfibronectin, exhibits enhanced adhesive properties. Both anastellin and superfibronectin inhibit tumor growth, angiogenesis and metastasis. Anastellin activates p38 MAPK and inhibits lysophospholipid signaling (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Fibronectin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité