Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Met (c-Met) Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0668R-A750
BOSSBS-0668R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0668R-A750
Anti-Met (c-Met) Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding to hepatocyte growth factor/HGF ligand. Regulates many physiological processes including proliferation, scattering, morphogenesis and survival. Ligand binding at the cell surface induces autophosphorylation of MET on its intracellular domain that provides docking sites for downstream signaling molecules. Following activation by ligand, interacts with the PI3-kinase subunit PIK3R1, PLCG1, SRC, GRB2, STAT3 or the adapter GAB1. Recruitment of these downstream effectors by MET leads to the activation of several signaling cascades including the RAS-ERK, PI3 kinase-AKT, or PLCgamma-PKC. The RAS-ERK activation is associated with the morphogenetic effects while PI3K/AKT coordinates prosurvival effects. During embryonic development, MET signaling plays a role in gastrulation, development and migration of muscles and neuronal precursors, angiogenesis and kidney formation. In adults, participates in wound healing as well as organ regeneration and tissue remodelling. Promotes also differentiation and proliferation of hematopoietic cells. Acts as a receptor for Listeria internalin inlB, mediating entry of the pathogen into cells.

Type: Primary
Antigen: Met (c-Met)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 25-150/1390
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité