Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0671R-A350
BOSSBS-0671R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0671R-A350
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Tyrosine kinase that functions as cell surface receptor for fibrillar collagen and regulates cell attachment to the extracellular matrix, remodeling of the extracellular matrix, cell migration, differentiation, survival and cell proliferation. Collagen binding triggers a signaling pathway that involves SRC and leads to the activation of MAP kinases. Regulates remodeling of the extracellular matrix by up-regulation of the matrix metalloproteinases MMP2, MMP7 and MMP9, and thereby facilitates cell migration and wound healing. Required for normal blastocyst implantation during pregnancy, for normal mammary gland differentiation and normal lactation. Required for normal ear morphology and normal hearing (By similarity). Promotes smooth muscle cell migration, and thereby contributes to arterial wound healing. Also plays a role in tumor cell invasion. Phosphorylates PTPN11.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité