Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGFR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0675R-CY3
BOSSBS-0675R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0675R-CY3
Anti-FGFR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for fibroblast growth factors and plays an essential role in the regulation of cell proliferation, differentiation, migration and apoptosis, and in the regulation of embryonic development. Required for normal embryonic patterning, trophoblast function, limb bud development, lung morphogenesis, osteogenesis and skin development. Plays an essential role in the regulation of osteoblast differentiation, proliferation and apoptosis, and is required for normal skeleton development. Promotes cell proliferation in keratinocytes and immature osteoblasts, but promotes apoptosis in differentiated osteoblasts. Phosphorylates PLCG1, FRS2 and PAK4. Ligand binding leads to the activation of several signaling cascades. Activation of PLCG1 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate. Phosphorylation of FRS2 triggers recruitment of GRB2, GAB1, PIK3R1 and SOS1, and mediates activation of RAS, MAPK1/ERK2, MAPK3/ERK1 and the MAP kinase signaling pathway, as well as of the AKT1 signaling pathway. FGFR2 signaling is down-regulated by ubiquitination, internalization and degradation. Mutations that lead to constitutive kinase activation or impair normal FGFR2 maturation, internalization and degradation lead to aberrant signaling. Over-expressed FGFR2 promotes activation of STAT1.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: FGFR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité