Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNMT1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0678R-HRP
BOSSBS-0678R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0678R-HRP
Anti-DNMT1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Methylates CpG residues. Preferentially methylates hemimethylated DNA. Associates with DNA replication sites in S phase maintaining the methylation pattern in the newly synthesized strand, that is essential for epigenetic inheritance. Associates with chromatin during G2 and M phases to maintain DNA methylation independently of replication. It is responsible for maintaining methylation patterns established in development. DNA methylation is coordinated with methylation of histones. Mediates transcriptional repression by direct binding to HDAC2. In association with DNMT3B and via the recruitment of CTCFL/BORIS, involved in activation of BAG1 gene expression by modulating dimethylation of promoter histone H3 at H3K4 and H3K9.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DNMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité