Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYVN1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0679R-HRP
BOSSBS-0679R-HRPEA 866 EUR InStock
BOSSBS-0679R-HRP
Anti-SYVN1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Acts as an E3 ubiquitin-protein ligase which accepts ubiquitin specifically from endoplasmic reticulum-associated UBC7 E2 ligase and transfers it to substrates, promoting their degradation. Component of the endoplasmic reticulum quality control (ERQC) system also called ER-associated degradation (ERAD) involved in ubiquitin-dependent degradation of misfolded endoplasmic reticulum proteins. Also promotes the degradation of normal but naturally short-lived proteins such as SGK. Protects cells from ER stress-induced apoptosis. Protects neurons from apoptosis induced by polyglutamine-expanded huntingtin (HTT) or unfolded GPR37 by promoting their degradation. Sequesters p53/TP53 in the cytoplasm and promotes its degradation, thereby negatively regulating its biological function in transcription, cell cycle regulation and apoptosis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500; IHC-F(1:100-500

Type: Primary
Antigen: SYVN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité