Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0685R
BOSSBS-0685REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0685R
Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Syk (72 kDa) is a non receptor protein tyrosine kinase that plays an important role in immune receptor signal transduction and is implicated in endothelial cell functions, including cell growth and migration. SYK is a positive effector of BCR stimulated responses. It couples the B cell antigen receptor (BCR) to the mobilization of calcium ions either through a phosphoinositide 3 kinase dependent pathway, when not phosphorylated on tyrosines of the linker region, or through a phospholipase C gamma dependent pathway, when phosphorylated on Tyr 342 and Tyr 346. Thus the differential phosphorylation of SYK can determine the pathway by which BCR is coupled to the regulation of intracellular calcium ions. Alternate Names: p72syk; Spleen tyrosine kinase; Tyrosine protein kinase SYK.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SYK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité