Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0693R-A350
BOSSBS-0693R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0693R-A350
Anti-NRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The membrane-bound isoform 1 is a receptor involved in the development of the cardiovascular system, in angiogenesis, in the formation of certain neuronal circuits and in organogenesis outside the nervous system. It mediates the chemorepulsant activity of semaphorins. It binds to semaphorin 3A, The PLGF-2 isoform of PGF, The VEGF-165 isoform of VEGF and VEGF-B. Coexpression with KDR results in increased VEGF-165 binding to KDR as well as increased chemotaxis. It may regulate VEGF-induced angiogenesis. The soluble isoform 2 binds VEGF-165 and appears to inhibit its binding to cells. It may also induce apoptosis by sequestering VEGF-165. May bind as well various members of the semaphorin family. Its expression has an averse effect on blood vessel number and integrity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neuropilin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité