Anti-SLC33A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0699R-CY5
BOSSBS-0699R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0699R-CY5
Anti-SLC33A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Probable acetyl-CoA transporter necessary for O-acetylation of gangliosides (PubMed:9096318). Negatively regulates BMP signaling (PubMed:25402622).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SLC33A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité