Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LDL Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0705R-A750
BOSSBS-0705R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0705R-A750
Anti-LDL Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Binds LDL, the major cholesterol-carrying lipoprotein of plasma, and transports it into cells by endocytosis. In order to be internalized, the receptor-ligand complexes must first cluster into clathrin-coated pits. In case of HIV-1 infection, functions as a receptor for extracellular Tat in neurons, mediating its internalisation in uninfected cells.

Type: Primary
Antigen: LDL receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 781-860/860
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Plant, Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité