Anti-COL2A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0709R-CY5.5
BOSSBS-0709R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0709R-CY5.5
Anti-COL2A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Type II collagen is specific for cartilaginous tissues. It is essential for the normal embryonic development of the skeleton, for linear growth and for the ability of cartilage to resist compressive forces.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: COL2A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité