Anti-FAM3B/PANDER Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0711R-A680
BOSSBS-0711R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0711R-A680
Anti-FAM3B/PANDER Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Induces apoptosis of alpha and beta cells in a dose- and time-dependent manner.
Type: Primary
Antigen: FAM3B/PANDER
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/235
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité