Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAMTS7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0733R-CY3
BOSSBS-0733R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0733R-CY3
Anti-ADAMTS7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Metalloprotease that may play a role in the degradation of COMP. Binds 1 zinc ion per subunit. pH dependence: Optimum pH is between 7.5 and 9.5. [Subcellular location] Secreted, extracellular space, extracellular matrix (By similarity). Note=Also found associated with the external cell surface[Tissue specificity] Expressed in heart, brain, placenta, lung, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas. Detected in meniscus, bone, tendon, cartilage, synovium, fat and ligaments. Up-regulated in articular cartilage and synovium from arthritis patients.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADAMTS7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité