Anti-FGF7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-0734R-A555
BOSSBS-0734R-A555EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0734R-A555
Anti-FGF7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: KGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité