Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0734R-CY5
BOSSBS-0734R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0734R-CY5
Anti-FGF7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité