Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BIRC7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0738R
BOSSBS-0738REA 717 EUR InStock
BOSSBS-0738R
Anti-BIRC7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Apoptotic regulator capable of exerting proapoptotic and anti-apoptotic activities and plays crucial roles in apoptosis, cell proliferation, and cell cycle control. Its anti-apoptotic activity is mediated through the inhibition of CASP3, CASP7 and CASP9, as well as by its E3 ubiquitin-protein ligase activity. As it is a weak caspase inhibitor, its anti-apoptotic activity is thought to be due to its ability to ubiquitinate DIABLO/SMAC targeting it for degradation thereby promoting cell survival. May contribute to caspase inhibition, by blocking the ability of DIABLO/SMAC to disrupt XIAP/BIRC4-caspase interactions. Protects against apoptosis induced by TNF or by chemical agents such as adriamycin, etoposide or staurosporine. Suppression of apoptosis is mediated by activation of MAPK8/JNK1, and possibly also of MAPK9/JNK2. This activation depends on TAB1 and NR2C2/TAK1. In vitro, inhibits CASP3 and proteolytic activation of pro-CASP9. Isoform 1 blocks staurosporine-induced apoptosis. Isoform 2 blocks etoposide-induced apoptosis. Isoform 2 protects against natural killer (NK) cell killing whereas isoform 1 augments killing.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BIRC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité