Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTGF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0743R-CY5.5
BOSSBS-0743R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0743R-CY5.5
Anti-CTGF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Major connective tissue mitoattractant secreted by vascular endothelial cells. Promotes proliferation and differentiation of chondrocytes. Mediates heparin- and divalent cation-dependent cell adhesion in many cell types including fibroblasts, myofibroblasts, endothelial and epithelial cells. Enhances fibroblast growth factor-induced DNA synthesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité