Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEACAM8 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0744R-FITC
BOSSBS-0744R-FITCEA 876 EUR InStock
BOSSBS-0744R-FITC
Anti-CEACAM8 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8 (CEACAM8) is a highly glycosylated protein expressed only in neutrophils and eosinophils in humans. The precise function of CEACAM8 remains unclear. As a member of the family of carcinoembryonic antigen (CEA), it may play a role in the interaction between granulocytes or between granulocytes and epithelial cells. Expressed in leukocytes of chronic myeloid Leukemia patients and bone marrow.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CEACAM8
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité