Anti-KISS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-0749R
BOSSBS-0749REA 746 EUR InStock
BOSSBS-0749R
Anti-KISS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KISS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité