Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCNA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0754R-CY7
BOSSBS-0754R-CY7EA 371 EUR InStock
BOSSBS-0754R-CY7
Anti-PCNA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Auxiliary protein of DNA polymerase delta and is involved in the control of eukaryotic DNA replication by increasing the polymerase's processibility during elongation of the leading strand. Induces a robust stimulatory effect on the 3'-5' exonuclease and 3'-phosphodiesterase, but not apurinic-apyrimidinic (AP) endonuclease, APEX2 activities. Has to be loaded onto DNA in order to be able to stimulate APEX2. Plays a key role in DNA damage response (DDR) by being conveniently positioned at the replication fork to coordinate DNA replication with DNA repair and DNA damage tolerance pathways. Acts as a loading platform to recruit DDR proteins that allow completion of DNA replication after DNA damage and promote postreplication repair: Monoubiquitinated PCNA leads to recruitment of translesion (TLS) polymerases, while 'Lys-63'-linked polyubiquitination of PCNA is involved in error-free pathway and employs recombination mechanisms to synthesize across the lesion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCNA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité