Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lpin1 Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0759R-A750
BOSSBS-0759R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0759R-A750
Anti-Lpin1 Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays important roles in controlling the metabolism of fatty acids at differents levels. Acts as a magnesium-dependent phosphatidate phosphatase enzyme which catalyses the conversion of phosphatidic acid to diacylglycerol during triglyceride, phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine biosynthesis. Acts also as nuclear transcriptional coactivator for PPARGC1A/PPARA regulatory pathway to modulate lipid metabolism gene expression. Is involved in adipocyte differentiation. Isoform 1 is recruited at the mitochondrion outer membrane and is involved in mitochondrial fission by converting phosphatidic acid to diacylglycerol.

Type: Primary
Antigen: Lpin1 protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/924
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité