Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CaMK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0771R-A680
BOSSBS-0771R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0771R-A680
Anti-CaMK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase that functions autonomously after Ca2+/calmodulin-binding and autophosphorylation, and is involved in dendritic spine and synapse formation, neuronal plasticity and regulation of sarcoplasmic reticulum Ca2+ transport in skeletal muscle. In neurons, plays an essential structural role in the reorganization of the actin cytoskeleton during plasticity by binding and bundling actin filaments in a kinase-independent manner. This structural function is required for correct targeting of CaMK2A, which acts downstream of NMDAR to promote dendritic spine and synapse formation and maintain synaptic plasticity which enables long-term potentiation (LTP) and hippocampus-dependent learning. In developing hippocampal neurons, promotes arborization of the dendritic tree and in mature neurons, promotes dendritic remodelling. Participates in the modulation of skeletal muscle function in response to exercise. In slow-twitch muscles, is involved in regulation of sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+ transport and in fast-twitch muscle participates in the control of Ca2+ release from the SR through phosphorylation of triadin, a ryanodine receptor-coupling factor, and phospholamban (PLN/PLB), an endogenous inhibitor of SERCA2A/ATP2A2.

Type: Primary
Antigen: CaMK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/478
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité