Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FSCN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0772R-CY5.5
BOSSBS-0772R-CY5.5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-0772R-CY5.5
Anti-FSCN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Organizes filamentous actin into bundles with a minimum of 4.1:1 actin/fascin ratio. Plays a role in the organization of actin filament bundles and the formation of microspikes, membrane ruffles, and stress fibers. Important for the formation of a diverse set of cell protrusions, such as filopodia, and for cell motility and migration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FSCN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité