Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0787R-A488
BOSSBS-0787R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0787R-A488
Anti-IFNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Interferon-Beta, IFN-Beta mainly by the fibroblast cell factor, belonging to a single gene encodes a protein that can interfere with the virus RNA or DNA replication and inhibit virus growth, and significantly enhance NK cell activity, through the promotion of MHC â…  molecule expression and enhance the CTL of the virus-infected cells role in the identification and destruction.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IFNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité