Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FABP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0788R
BOSSBS-0788REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0788R
Anti-FABP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FABP are thought to play a role in the intracellular transport of long-chain fatty acids and their acyl-CoA esters. FABP2 is probably involved in triglyceride-rich lipoprotein synthesis. Binds saturated long-chain fatty acids with a high affinity, but binds with a lower affinity to unsaturated long-chain fatty acids. FABP2 may also help maintain energy homeostasis by functioning as a lipid sensor.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FABP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité