Anti-CALCA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-0791R-A555
BOSSBS-0791R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0791R-A555
Anti-CALCA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
CGRP induces vasodilation. It dilates a variety of vessels including the coronary, cerebral and systemic vasculature. Its abundance in the CNS also points toward a neurotransmitter or neuromodulator role.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CALCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité