Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0791R-CY3
BOSSBS-0791R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0791R-CY3
Anti-CALCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
CGRP induces vasodilation. It dilates a variety of vessels including the coronary, cerebral and systemic vasculature. Its abundance in the CNS also points toward a neurotransmitter or neuromodulator role.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CALCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité