Anti-CX3CL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0811R-CY3
BOSSBS-0811R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0811R-CY3
Anti-CX3CL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The soluble form is chemotactic for T-cells and monocytes, but not for neutrophils. The membrane-bound form promotes adhesion of those leukocytes to endothelial cells. May play a role in regulating leukocyte adhesion and migration processes at the endothelium. Binds to CX3CR1.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CX3CL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité