Anti-LGB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-0814R-A488
BOSSBS-0814R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0814R-A488
Anti-LGB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Primary component of whey, it binds retinol and is probably involved in the transport of that molecule.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LGB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité