Anti-LYZ Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-0816R-FITC
BOSSBS-0816R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0816R-FITC
Anti-LYZ Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Lysozymes have primarily a bacteriolytic function; those in tissues and body fluids are associated with the monocyte-macrophage system and enhance the activity of immunoagents.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LYZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité