Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGEA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0817R-CY5.5
BOSSBS-0817R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0817R-CY5.5
Anti-MAGEA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
May be involved in transcriptional regulation through interaction with SNW1 and recruiting histone deactelyase HDAC1. May inhibit notch intracellular domain (NICD) transactivation. May play a role in embryonal development and tumor transformation or aspects of tumor progression. Antigen recognized on a melanoma by autologous cytolytic T-lymphocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAGEA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité