Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TARDBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0822R-A750
BOSSBS-0822R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0822R-A750
Anti-TARDBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DNA and RNA-binding protein which regulates transcription and splicing. Involved in the regulation of CFTR splicing. It promotes CFTR exon 9 skipping by binding to the UG repeated motifs in the polymorphic region near the 3'-splice site of this exon. The resulting aberrant splicing is associated with pathological features typical of cystic fibrosis. May also be involved in microRNA biogenesis, apoptosis and cell division. Can repress HIV-1 transcription by binding to the HIV-1 long terminal repeat. stabilises the low molecular weight neurofilament (NFL) mRNA through a direct interaction with the 3' UTR.

Type: Primary
Antigen: TARDBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/414
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité